1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
456080010 456080050
ACRO456080010EA 2250 NOK
ACRO456080010 ACRO456080050
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formel: C₁₂H₆N₂O₂
MW: 210,19 g/mol
Smeltepunkt: 257…258 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014473
CAS-nummer: 27318-90-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥96.0 %