2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
457350010 457350050
ACRO457350010EA 2975 NOK
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Smeltepunkt: 229…231 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06011090
CAS-nummer: 2510-37-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %