Prilocaine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
456220010 456220050
ACRO456220010EA 1325 NOK
ACRO456220010 ACRO456220050
Prilocaine 98%
Prilocaine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,31 g/mol
Smeltepunkt: 36…38,7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00048681
CAS-nummer: 721-50-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %