Cypermetrin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 2125 NOK
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cypermetrin 98%
Cypermetrin
Formel: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
MW: 416,3 g/mol
Tetthet: 1,12 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00055328
CAS-nummer: 52315-07-8
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)