1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DABSO, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium-1,4-disulphinate, DABCO-Bis(sulphur dioxide), Bis(sulphur dioxide)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
456350010 456350050
ACRO456350010EA 725 NOK
ACRO456350010 ACRO456350050
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
MW: 240,29 g/mol
Smeltepunkt: 168…172 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22377802
CAS-nummer: 119752-83-9
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Assay ≥96.0 %