Copper(II) pyrithione
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Copper Omadine, Bis(1-Hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)copper
457210010 457210050
ACRO457210010EA 1400 NOK
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Formel: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
MW: 315,85 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02660770
CAS-nummer: 14915-37-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %