3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
456730050 456730250
ACRO456730050EA 610 NOK
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Kokepunkt: 93…94 °C (,5 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00466340
CAS-nummer: 1904-31-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %