2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol
457010010 457010050
ACRO457010010EA 1450 NOK
ACRO457010010 ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Formel: C₁₈H₁₂O₆
MW: 324,29 g/mol
Smeltepunkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01321170
CAS-nummer: 4877-80-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure