Decyl decanoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 595 NOK
ACRO457110250 ACRO457115000
Decyl decanoate 98%
Decyl decanoate
Formel: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,5304 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (2 mmHg)
Tetthet: 0,859 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059280
CAS-nummer: 1654-86-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %