2,3-Diaminobenzoic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
457490010 457490050
ACRO457490010EA 735 NOK
ACRO457490010 ACRO457490050
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
2,3-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 232…234,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00137818
CAS-nummer: 603-81-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %