4-Nitro-o-toluic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 915 NOK
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smeltepunkt: 151…152 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210697
CAS-nummer: 1975-51-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %