Proadifen hydrochloride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Proadifen HCl
457880010 457880050
ACRO457880010EA 3150 NOK
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Formel: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
MW: 389,964 g/mol
Smeltepunkt: 122 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00055151
CAS-nummer: 62-68-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %