2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
458070010 458070050
ACRO458070010EA 1125 NOK
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N
MW: 121,61 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08274961
CAS-nummer: 54677-53-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %