4-Azaphthalide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)nicotinic acid gamma-lactone, Furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one
458450010 458450050 458450250
ACRO458450010EA 1475 NOK
ACRO458450010 ACRO458450050 ACRO458450250
4-Azaphthalide 98%
4-Azaphthalide
Formel: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Smeltepunkt: 143…144 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01860224
CAS-nummer: 5657-51-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %