Citicoline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: Cytidine 5'-diphosphocholine, 2-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)-N,N,N-trimethylethanaminium
457780010 457780050 457780250
ACRO457780010EA 780 NOK
ACRO457780010 ACRO457780050 ACRO457780250
Citicoline 98%
Citicoline
Formel: C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂
MW: 488.33 g/mol
Smeltepunkt: 240…242 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00868097
CAS-nummer: 987-78-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %