Aripiprazole
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
457990010 457990050
ACRO457990010EA 1025 NOK
ACRO457990010 ACRO457990050
Aripiprazole
Aripiprazole
Formel: C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂
MW: 448,39 g/mol
Smeltepunkt: 149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00892072
CAS-nummer: 129722-12-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 149 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %