5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
458130250
458130050
458131000
ACRO458130250EA
1850
NOK
ACRO458130250
ACRO458130050
ACRO458131000
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁BrO₃ MW: 247.09 g/mol Smeltepunkt: 78…82 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00017169 CAS-nummer: 2675-79-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 83 °C |
GC | ≥96.0 % |