4-Amino-3-fluorophenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
458310010 458310050
ACRO458310010EA 1250 NOK
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorophenol 98%
4-Amino-3-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smeltepunkt: 137…139 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077452
CAS-nummer: 399-95-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %