Isothiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
458420010 458420050
ACRO458420010EA 2525 NOK
ACRO458420010 ACRO458420050
Isothiazole 97%
Isothiazole
Formel: C₃H₃NS
Flash punkt: 22 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00020818
CAS-nummer: 288-16-4
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %