2'-Deoxycytidine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
458510010 458510050 458510250
ACRO458510010EA 690 NOK
ACRO458510010 ACRO458510050 ACRO458510250
2'-Deoxycytidine hydrochloride 98%
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClN₃O₄
MW: 263.68 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00012840
CAS-nummer: 3992-42-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥97.5 %