Jern(III)oksid 95%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 540 NOK
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Jern(III)oksid 95%, ren
Jern(III)oksid
Formel: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Smeltepunkt: 1538 °C (dec.)
Tetthet: 5,24 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011008
CAS-nummer: 1309-37-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)