Abacavir sulphate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: ((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol hemisulphate
458860010 458860050
ACRO458860010EA 870 NOK
ACRO458860010 ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formel: C₂₈H₃₈N₁₂O₆S
MW: 670,74 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04112763
CAS-nummer: 188062-50-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %