Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: H-DL-β-Pro-OH
459110010 459110050
ACRO459110010EA 1150 NOK
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C5H9NO2
MW: 115.1305 g/mol
Smeltepunkt: 182…184 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01318699
CAS-nummer: 59378-87-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen