Propionylklorid 99.5% phosgene-free
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
458970250 458975000
458970250.EA 370 NOK
458970250. 458975000.
Propionylklorid 99.5% phosgene-free
Propionylklorid
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –94 °C
Tetthet: 1,059 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000745
CAS-nummer: 79-03-8
FN: 1815
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %