3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010 458980050
ACRO458980010EA 3725 NOK
ACRO458980010 ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,236 g/mol
Kokepunkt: 270…272 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,046 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006370
CAS-nummer: 13078-04-1
FN: 3140
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %