4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
459180010 459180050
ACRO459180010EA 1125 NOK
ACRO459180010 ACRO459180050
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine 99%
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Formel: C₅₄H₃₆N₄
MW: 740,91 g/mol
Smeltepunkt: 297…300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03093250
CAS-nummer: 139092-78-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen