4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 855 NOK
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formel: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Smeltepunkt: 223…227,5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179542
CAS-nummer: 96797-15-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %