Mycophenolic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 1300 NOK
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Mycophenolic acid 98%
Mycophenolic acid
Formel: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00036814
CAS-nummer: 24280-93-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %