N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
459700050 459700250
ACRO459700050EA 1300 NOK
ACRO459700050 ACRO459700250
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Formel: C₁₃H₂₉NO₃S
Smeltepunkt: 217 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036912
CAS-nummer: 15178-76-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %