Ertapenem sodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ertapenem sodium, Sodium (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-((3-carboxyphenyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 NOK
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt
Ertapenem sodium salt
Formel: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
MW: 497,498 g/mol
Smeltepunkt: 230…234 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09475566
CAS-nummer: 153773-82-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %