2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
459360010 459360050 459360100
ACRO459360010EA 965 NOK
ACRO459360010 ACRO459360050 ACRO459360100
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formel: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,20 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00210213
CAS-nummer: 1744-22-5
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %