Meloxicam 99-101%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
459550050 459550250
ACRO459550050EA 575 NOK
ACRO459550050 ACRO459550250
Meloxicam 99-101%
Meloxicam
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
MW: 351,40 g/mol
Smeltepunkt: 255 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00868752
CAS-nummer: 71125-38-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %