Tinn(II)klorid dihydrat for atomabsorpsjonsspektroskopi lavt kvikksølv-innhold
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
459600500 459602500
ACRO459600500EA 470 NOK
ACRO459600500 ACRO459602500
Tinn(II)klorid dihydrat for atomabsorpsjonsspektroskopi lavt kvikksølv-innhold
Tin (II) chloride dihydrate
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Kokepunkt: 652 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 37…38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
FN: 3260
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 ù
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Mercury (Hg) ≤0.000001 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %