2-(Hydroxymethyl)indole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
459810010 459810050
ACRO459810010EA 805 NOK
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Smeltepunkt: 72…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00030195
CAS-nummer: 24621-70-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %