2-Methylpyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
459860010 459860050
ACRO459860010EA 1450 NOK
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Methylpyrimidine 98%
2-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 1,0132 g/cm³
Flash punkt: 37,8 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00128182
CAS-nummer: 5053-43-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %