2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Chloro-m-anisic acid
459900010 459900050
ACRO459900010EA 1000 NOK
ACRO459900010 ACRO459900050
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Smeltepunkt: 161…165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07784399
CAS-nummer: 33234-36-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %