4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
459920050 459920250
ACRO459920050EA 885 NOK
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Smeltepunkt: 71…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00159634
CAS-nummer: 15878-00-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %