2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% vandig løsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
459970050 459970250
ACRO459970050EA 800 NOK
ACRO459970050 ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% vandig løsning
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formel: C₄H₅NOS
MW: 115.15 g/mol
Tetthet: 1.16 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01742315
CAS-nummer: 2682-20-4
FN: 2927
ADR: 6.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
Concentration ≥50 %