4-Chloro-1-butene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Chlorobut-1-ene
460160010 460160050
ACRO460160010EA 740 NOK
ACRO460160010 ACRO460160050
4-Chloro-1-butene 98%
4-Chloro-1-butene
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Tetthet: 0,921 g/cm³
Flash punkt: –8 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039386
CAS-nummer: 927-73-1
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %