Daidzin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
460420010 460421000
ACRO460420010EA 7400 NOK
ACRO460420010 ACRO460421000
Daidzin 98%
Daidzin
Formel: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00017466
CAS-nummer: 552-66-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %