3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Deoxycorticosterone acetate, Doca
460470010 460470050
ACRO460470010EA 1200 NOK
ACRO460470010 ACRO460470050
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate
Formel: C₂₃H₃₂O₄
MW: 372,51 g/mol
Smeltepunkt: 154…160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003660
CAS-nummer: 56-47-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %