Linezolid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide
460590010 460592500
ACRO460590010EA 5250 NOK
ACRO460590010 ACRO460592500
Linezolid 98%
Linezolid
Formel: C₁₆H₂₀FN₃O₄
MW: 337,4 g/mol
Smeltepunkt: 181…183 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00937825
CAS-nummer: 165800-03-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %