Raltegravir potassium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Raltegravir potassium, Potassium 4-((4-fluorobenzyl)carbamoyl)-1-methyl-2-(2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido)propan-2-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate
462160010 462162500
ACRO462160010EA 7125 NOK
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Formel: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
MW: 482,51 g/mol
Smeltepunkt: 155…157 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12031642
CAS-nummer: 871038-72-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %