Anastrozole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
460970010 460972500
ACRO460970010EA 7575 NOK
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Formel: C₁₇H₁₉N₅
MW: 293,37 g/mol
Smeltepunkt: 81…82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00866298
CAS-nummer: 120511-73-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %