Diflunisal
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
460890010 460890050
ACRO460890010EA 580 NOK
ACRO460890010 ACRO460890050
Diflunisal
Diflunisal
Formel: C₁₃H₈F₂O₃
MW: 250,1976 g/mol
Smeltepunkt: 207…209 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00057834
CAS-nummer: 22494-42-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 H) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %