Chlorhexidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
461020010 461020050
ACRO461020010EA 1475 NOK
ACRO461020010 ACRO461020050
Chlorhexidine 98%
Chlorhexidine
Formel: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
MW: 505,4466 g/mol
Smeltepunkt: 134…136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009673
CAS-nummer: 55-56-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %