Meglumine antimoniate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: N-Methyl-D-glucamine antimoniate
461140250 461141000
ACRO461140250EA 1550 NOK
ACRO461140250 ACRO461141000
Meglumine antimoniate
Meglumine antimoniate
Formel: C₇H₁₇NO₅·HO₃Sb
MW: 365.97 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20922853
CAS-nummer: 133-51-7
FN: 3077
ADR: 9 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Assay 30.0 to 34.0 % (Sb)