Procarbazine hydrochloride
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-Isopropyl-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide, N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, Procarbazine HCl
461180010 461182500
ACRO461180010EA 7225 NOK
ACRO461180010 ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
MW: 257,76 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00072082
CAS-nummer: 366-70-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %