Ritonavir 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: A-84538, ABT-538, Abbott 84538
461220010 461222500
ACRO461220010EA 5700 NOK
ACRO461220010 ACRO461222500
Ritonavir 98%
Ritonavir
Formel: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
MW: 720,94 g/mol
Smeltepunkt: 120…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00927142
CAS-nummer: 155213-67-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %