1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
461360010 461360050
ACRO461360010EA 940 NOK
ACRO461360010 ACRO461360050
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formel: C₄H₃N₃
MW: 93,09 g/mol
Smeltepunkt: 32…35 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00233358
CAS-nummer: 57090-88-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 148 °C
Water ≤2.5 %
HPLC ≥94 %